Learn More
Oxfendazole, Thermo Scientific™
Code produit 17505585 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17505585 1 g 1g
17515585 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17505585 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 469210010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 53716-50-0
Formule moléculaire C15H13N3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 315.35
Numéro MDL 00801063
Clé InChI BEZZFPOZAYTVHN-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC N-[6-(benzènesulfinyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-yl]carbamate de méthyle
SMILES COC(=O)NC1=NC2=CC=C(C=C2N1)S(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxfendazole
Conditionnement Flacon en verre
Certificat d’analyse Available
Forme physique Poudre/Cristaux
Couleur Blanc à jaune clair à beige
Merck Index 13-7004
Quantité 1 g