Learn More
WTW™ OXYMETRE 3210 Oxymètre portable WTW
Code produit. 10688384
Click to view available options
Type de batterie:
Quatre AA
Code produit. 10688384
Marque: WTW™ 2BA200
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Correction de la pression barométrique Automatic from 500 to 1100 mbar
À utiliser avec (application) For challenging measurements in the field and plant, e.g. water/wastewater analysis, chemical/pharmaceutical industry, etc
Gamme de pression 0.0 to 200, 0 to 1250mbar
Résolution (température) 0,1°C
Précision (température) ± 0,1°C
Type d’affichage Backlit Graphic LCD
Certifications/Conformité CE
Indice IP IP 66/67
Dimensions (L x l x H) 7 x 3,12 x 2,25in
Poids (métrique) 0.6 kg
Garantie 3 ans
Alimentation électrique 4 x 1,5 V AA ou batteries NiMH rechargeables 4 x 1,2 V
Résolution de la pression 0.1, 1
Type de sonde Galvanique
Gamme (OD) 0,00 à 90 mg/l
Résolution (OD) 0.01, 0.1mg/L
Facteur de salinité Manual input, automatic correction from 0 to 70 ppt
Température (métrique) en fonctionnement –5°C à +50°C
Autonomie de la batterie Up to 1000hr.
Type de batterie Quatre AA
Longueur (métrique) 18 cm
Largeur (métrique) 8 cm
Hauteur (métrique) 5.5 cm
Précision (DO) ± 0,5 %