Learn More
Oxibendazole, Thermo Scientific™
Code produit 17515555 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17515555 1 g 1g
17525555 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17515555 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 468810010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 20559-55-1
Formule moléculaire C12H15N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 249.27
Numéro MDL 00133728
Clé InChI RAOCRURYZCVHMG-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC N-(6-propoxy-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)carbamate de méthyle
SMILES CCCOC1=CC=C2N=C(NC(=O)OC)NC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxibendazole
Conditionnement Flacon en verre
Certificat d’analyse Available
Forme physique Poudre
Couleur Blanc à beige
Merck Index 13-7005
Solubilité Insoluble dans l’eau.
Quantité 1 g