Learn More
Oxibendazole, Thermo Scientific™
Code produit 17525555 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17525555 5 g 5g
17515555 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17525555 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 468810050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Chemische Identifikatoren
CAS 20559-55-1
Formule moléculaire C12H15N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 249.27
Numéro MDL 00133728
Clé InChI RAOCRURYZCVHMG-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC N-(6-propoxy-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)carbamate de méthyle
SMILES CCCOC1=CC=C2N=C(NC(=O)OC)NC2=C1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Oxibendazole
Conditionnement Flacon en verre
Certificat d’analyse Available
Forme physique Poudre
Couleur Blanc à beige
Merck Index 13-7005
Solubilité Insoluble in water
Quantité 5 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.