Learn More
Oxiconazole nitrate, MedChemExpress
Code produit. 16498726
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16498726
Marque: Medchem Express HYB1324
MedChemExpress Oxiconazole (Ro 13-8996) nitrate is a broad spectrum anti-fungal agent which can inhibit the growth of Candida, Aspergillus and Trichophyton.
Oxiconazole nitrate is also a highly efficacious activator of CYP3A4 transactivation, which could be antagonized by Rifampicin (HY-B0272) in a competitive manner. Oxiconazole nitrate exhibits inhibitory effect against colorectal cancer (CRC) via peroxiredoxin-2 (PRDX2)-mediated autophagy arrest.
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxiconazole nitrate
Forme physique Solid
CAS 64211-46-7
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H14Cl4N4O4
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Ro 13-8996
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (203.19 mM)
SMILES [O-][N+](O)=O.ClC1=CC=C(/C(CN2C=CN=C2)=N/OCC3=CC=C(Cl)C=C3Cl)C(Cl)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 492.14
Poids de la formule 492.14
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.