Learn More
Thermo Scientific™ Kit de CQ de l’oxydase, test de l’oxydase
Code produit. 15229287
Click to view available options
Quantité:
5 anses/boîte
Code produit. 15229287
Marque: Thermo Scientific™ R4651103
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Bénéficiez d’une récupération plus rapide, d’une viabilité améliorée et de capacités d’isolement direct avec des organismes CQ fabriqués à l’aide d’une technologie exclusive unique de préservation sur gel.
Garantissez de bonnes performances, des résultats de tests cliniques reproductibles et une évaluation microbiologique fiable des échantillons pharmaceutiques et alimentaires avec les organismes de contrôle de la qualité Thermo Scientific™ Culti-Loops™. Le kit de contrôle de la qualité Oxidase Thermo Scientific™ inclut des organismes de CQ prêts à l’emploi au format Culti-Loops, qui sont des boucles bactériologiques jetables prêtes à l’emploi et contenant des microorganismes viables stabilisés dans une matrice gélifiée unique.
Si vous recherchez des résultats de qualité fiables, faites confiance aux organismes de contrôle de la qualité Thermo Scientific, dorés de plus de 30 ans d’expertise dans la fabrication et le conditionnement des microorganismes contrôlés.
Fiabilité
  • Diminuez les coûts et le temps inutiles grâce à des oeses pour un ensemencement direct ne nécessitant aucune réhydratation.
Performances
  • Obtenez une viabilité et une récupération accrues grâce aux organismes préservés sur gel.
Valeur
  • Consolidez vos commandes et les frais d’expédition en passant par un seul fournisseur pour vos milieux de culture haute qualité et organismes de contrôle de la qualité.
Fiabilité
  • Bénéficiez d’une traçabilité totale avec les souches ATCC™ sous licence
Efficacité
  • Disposez d’une documentation précise et pratique avec les étiquettes détachables et transférables.
Sécurité
  • Réduisez le risque de contamination et d’infection grâce à un produit qui ne nécessite aucune manipulation d’organismes.
  • Plus de 600 organismes de contrôle de la qualité, dont des sets pratiques pour les systèmes d’identification couramment utilisés
  • Certification ISO, compatibilité cGMP (bonnes pratiques de fabrication actuelles), enregistrement auprès de la FDA
  • Membre du programme ATCC™  Licensed Derivative
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez vous renseigner.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, qui associe des produits de test manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés et une gamme complète de supports et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète de bout en bout et fournir rapidement les produits dont vous avez besoin et les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
*Le logo ATCC Licensed Derivative™, la marque verbale ATCC Licensed Derivative™ et les marques de catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™. Thermo Fisher Scientific détient une licence lui permettant d’utiliser ces marques commerciales et de vendre les produits dérivés des cultures ATCC™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certification ISO, compatibilité cGMP (bonnes pratiques de fabrication actuelles), enregistrement auprès de la FDA
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Kit de CQ/2 de l’oxydase
Format Culti-Loops
Type de produit Kit de CQ Culti-Loops
Classe d’organisme cible Panel d’organismes
Type de test CQ qualitatif
Quantité 5 anses/boîte
Espèces Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.