Learn More
Oxindole, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7024323
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11463038
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18764.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 59-48-3 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Oxindole is considered as indole analogue, which shows pharmacological activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxindole est considéré comme un analogue de l’indole, qui présente une activité pharmacologique.
Solubilité
Soluble au méthanol, à l’éthanol, au diméthylsulfoxyde et à l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-48-3
Formule moléculaire C8H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Numéro MDL MFCD00005711
Clé InChI JYGFTBXVXVMTGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxindole, indolin-2-one, 2-oxindole, 2-indolinone, 1,3-dihydro-2h-indol-2-one, oxindol, 2-oxoindoline, 2-oxindoline, indol-2 3h-one, 2h-indol-2-one, 1,3-dihydro
CID PubChem 321710
ChEBI CHEBI:31697
Nom IUPAC 1,3-dihydroindol-2-one
SMILES C1C2=CC=CC=C2NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxindole
Point de fusion 124°C to 128°C
Point d’ébullition 194°C to 196°C (17 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 114692
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,ethanol,dimethyl sulfoxide and ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté ≥97%