Learn More
WTW™ Système de mesure de DBO respirométrique OxiTop™-i
GREENER_CHOICE
Code produit. 16219020
Click to view available options
Type:
OxiTop™-IDS 12
OxiTop™-i 2
OxiTop™-i 6
OxiTop™-i B
OxiTop™-i IS 12
OxiTop™-i IS 6
OxiTop™-i SET 2
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
12 pièces
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16219020
Marque: WTW™ 208260
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The WTW™ OxiTop™-i Respirometric BOD Measuring System is designed for self-check BOD measurement with undiluted samples (according to DIN EN 1899 -2) at measuring ranges up to 4000 mg/L.
  • OxiTop™ est un système de mesure respiratoire sur le couvercle de la cuve pour la mesure d’auto-vérification de la DBO avec les échantillons non dilués (DIN EN 1899-2)
  • Plages de mesure pouvant atteindre 4 000 mg/l de DBO
  • Aucune nécessité de convertir les données - entrée directe du volume d’échantillon
  • Affichage direct de la valeur de DBO sur l’écran de tête de mesure
  • À commande par menu, avec écran LCD graphique rétro-éclairé, écran LED de contrôle et touches de commande pour les lectures directes de la DBO, la présélection du volume, la durée de mesure entre 1 et 7 jours sélectionnable, l’affichage de la courbe de mesure, l’affichage des relevés actuels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type OxiTop™-i IS 6
Type d’affichage Écran graphique LCD rétro-éclairé
Plage Plages de mesure pouvant atteindre 4 000 mg/l de DBO
Comprend Six têtes de mesure OxiTop™-i, alimentation enfichable universelle 100/240 VAC, 50/60 Hz