Learn More
WTW™ Système de mesure de DBO respirométrique OxiTop™-i
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7214208
Click to view available options
Type:
OxiTop™-IDS 12
OxiTop™-i 2
OxiTop™-i 6
OxiTop™-i B
OxiTop™-i IS 12
OxiTop™-i IS 6
OxiTop™-i SET 2
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
12 pièces
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16223561
Marque: WTW™ 208276
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The WTW™ OxiTop™-i Respirometric BOD Measuring System is designed for self-check BOD measurement with undiluted samples (according to DIN EN 1899 -2) at measuring ranges up to 4000 mg/L.
  • OxiTop™ est un système de mesure respiratoire sur le couvercle de la cuve pour la mesure d’autovérification de la DBO avec les échantillons non dilués (DIN EN 1899-2)
  • Plages de mesure pouvant atteindre 4 000 mg/l de DBO
  • Aucune conversion de données nécessaire : entrée directe du volume d’échantillon
  • Affichage direct de la valeur de DBO sur l’écran de tête de mesure
  • À commande par menu, avec écran LCD graphique rétroéclairé, écran LED de contrôle et touches de commande pour les lectures directes de la DBO, la présélection du volume, la durée de mesure entre 1 et 7 jours sélectionnable, l’affichage de la courbe de mesure, l’affichage des relevés actuels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type OxiTop™-i 6
Type d’affichage Écran graphique LCD rétro-éclairé
Plage Plages de mesure pouvant atteindre 4 000 mg/l de DBO
Comprend Six têtes de mesure OxiTop™-i (3 bleues, 3 grises)