Learn More
WTW™ DBO METRE NUMERIQUE 12 POSTES DBOmètre sans mercure avec affichage numérique d
Click to view available options
Poids (métrique):
11 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
DBOmètre OxiTop
• Affichage numérique DBO 0 à 4000mg/ en lecture directe
• Collecteur de données sur 5 jours
• Sans mercure
• L'OxiTop est un manomètre électronique à visser directement sur le flacon à DBO avec affichage numérique LED
• Collecteur de données 5 jours, ne demandant aucune surveillance ou lecture intermédiaire
• Il est donc possible de faire la lecture après un week-end
• Démarrage automatique dès que la température atteint 20°C
• Zéro automatique à chaque mise en route
• Alarme visuelle de dépassement de gamme
• Valeur de la DBO5 par conversion en fonction du volume de l'échantillon
• DBOmètre OxiTop
• 6 ou 12 postes avec agitateur magnétique sans moteur pour limiter les dégagements de chaleur
• DBOmète OxiTop
• 12 postes
• Inclus avec flacons à DBO ambrés, barreaux magnétiques, extracteur de barreaux, pastilles de soude, réservoirs NaOH, fioles jaugées 164 et 432 mL.
• Affichage numérique DBO 0 à 4000mg/ en lecture directe
• Collecteur de données sur 5 jours
• Sans mercure
• L'OxiTop est un manomètre électronique à visser directement sur le flacon à DBO avec affichage numérique LED
• Collecteur de données 5 jours, ne demandant aucune surveillance ou lecture intermédiaire
• Il est donc possible de faire la lecture après un week-end
• Démarrage automatique dès que la température atteint 20°C
• Zéro automatique à chaque mise en route
• Alarme visuelle de dépassement de gamme
• Valeur de la DBO5 par conversion en fonction du volume de l'échantillon
• DBOmètre OxiTop
• 6 ou 12 postes avec agitateur magnétique sans moteur pour limiter les dégagements de chaleur
• DBOmète OxiTop
• 12 postes
• Inclus avec flacons à DBO ambrés, barreaux magnétiques, extracteur de barreaux, pastilles de soude, réservoirs NaOH, fioles jaugées 164 et 432 mL.
Spécification
Spécification
| Comprend | BOD bottles with amber, magnetic bars, bar puller, sodium hydroxide pellets, NaOH tanks, volumetric flasks 164 and 432mL. |
| À utiliser avec (application) | Measurement using OxiTop™ is based on pressure measurement in a closed system |
| Certifications/Conformité | CE |
| Poids (métrique) | 11 kg |
| Garantie | 1 Year |
| Température (métrique) en fonctionnement | 5°C to 50°C |
| Longueur (métrique) | 42 cm |
| Hauteur (métrique) | 28 cm |
| Précision (DO) | ±1% |
| Alimentation électrique | 100/240V, 50/60Hz |
| Afficher plus |