Learn More
Diversey™ Lingettes désinfectantes Oxivir Excel
Code produit. 17221624
Click to view available options
Dimensions (L x l):
15 x 17 cm (6 x 7 po)
27 x 20 cm (10 x 8 po)
Format:
Boîte de débit
Jerricans, PT02
Quantité d’emballage:
100 lingettes/boîte, 12 boîtes
160 lingettes/boîte, 6 boîtes
Conditionnement:
1200 pièces
960 pièces
Code produit. 17221624
Marque: Diversey™ 101105023
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Lingettes désinfectantes pré-humidifiées pour dispositifs médicaux non invasifs et surfaces non poreuses
  • Désinfectant à une étape avec efficacité à large spectre et temps de contact courts
  • La lingette Oxivir Excel peut être utilisée sur les dispositifs médicaux non invasifs et les surfaces non poreuses
  • Allégation virucide complète, y compris les virus non enveloppés et enveloppés tels que le SRAS-CoV-2 en seulement 30 secondes
  • L’ensemble de tensi-oactifs puissant offre d’excellentes performances de nettoyage, y compris le détartrage et la limitation du calcaire
  • Pas de classification de danger
  • Optimisé par la technologie AHP (peroxyde d’hydrogène accéléré)
  • La formulation AHP est douce pour les surfaces prolongeant la durée de vie de l’équipement
  • Excellent profil de sécurité de l’utilisateur - Aucun EPI requis
  • Ne contient pas d’irritants respiratoires
  • Convient à une utilisation dans des zones à risque élevé, y compris les unités USI, les salles d’opération, USIN et les salles de patients
  • Sans parfum
  • Aucun rinçage nécessaire
  • Plus sûr pour l’environnement et l’utilisateur, puisque les actifs de l’AHP se décomposent en eau et en oxygène. Exempt de composés organiques volatils (COV)
  • Dispositif médical de classe IIa
Spécification
Type de produit Lingettes tout usage
Longueur (impériale) 6 in
Longueur (métrique) 15 cm
Largeur (impériale) 7 in
Largeur (métrique) 17 cm
Matériau Polypropylène
Description Pour AT, CH, DE et FR uniquement
Dimensions (L x l) 15 x 17 cm (6 x 7 po)
Format Jerricans, PT02
À utiliser avec (application) Lingettes virucides tout usage
Quantité d’emballage 160 lingettes/boîte, 6 boîtes
Stérilité Non stérile
Certifications / conformité (Europe) Efficacité prouvée en conformité avec les normes EN13727, EN13624, EN14476 et EN16615
Afficher plus Afficher moins
Les surfactants utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément aux exigences de la réglementation de l’UE relatif aux produits détergents, CE 648/2004