Learn More
Diversey™ Lingettes désinfectantes Oxivir Excel
Click to view available options
Dimensions (L x l):
15 x 17 cm (6 x 7 po)
27 x 20 cm (10 x 8 po)
Format:
Boîte de débit
Jerricans, PT02
Quantité d’emballage:
100 lingettes/boîte, 12 boîtes
160 lingettes/boîte, 6 boîtes
Conditionnement:
1200 pièces
960 pièces
Description
- Désinfectant à une étape avec efficacité à large spectre et temps de contact courts
- La lingette Oxivir Excel peut être utilisée sur les dispositifs médicaux non invasifs et les surfaces non poreuses
- Allégation virucide complète, y compris les virus non enveloppés et enveloppés tels que le SRAS-CoV-2 en seulement 30 secondes
- L’ensemble de tensi-oactifs puissant offre d’excellentes performances de nettoyage, y compris le détartrage et la limitation du calcaire
- Pas de classification de danger
- Optimisé par la technologie AHP (peroxyde d’hydrogène accéléré)
- La formulation AHP est douce pour les surfaces prolongeant la durée de vie de l’équipement
- Excellent profil de sécurité de l’utilisateur - Aucun EPI requis
- Ne contient pas d’irritants respiratoires
- Convient à une utilisation dans des zones à risque élevé, y compris les unités USI, les salles d’opération, USIN et les salles de patients
- Sans parfum
- Aucun rinçage nécessaire
- Plus sûr pour l’environnement et l’utilisateur, puisque les actifs de l’AHP se décomposent en eau et en oxygène. Exempt de composés organiques volatils (COV)
- Dispositif médical de classe IIa
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes tout usage |
| Longueur (impériale) | 6 in |
| Longueur (métrique) | 15 cm |
| Largeur (impériale) | 7 in |
| Largeur (métrique) | 17 cm |
| Matériau | Polypropylène |
| Description | Pour AT, CH, DE et FR uniquement |
| Dimensions (L x l) | 15 x 17 cm (6 x 7 po) |
| Format | Jerricans, PT02 |
| À utiliser avec (application) | Lingettes virucides tout usage |
| Afficher plus |
Les surfactants utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément aux exigences de la réglementation de l’UE relatif aux produits détergents, CE 648/2004