Learn More
Thermo Scientific™ Gélose technique Oxoid™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-6078071
Click to view available options
Quantité:
5 kg
Conditionnement:
5kg
Code produit. 10148152
Marque: Thermo Scientific™ LP0013T
La gélose technique Oxoid (gélose nº 3 ) est une gélose de qualité bactériologique à usage général.
La gélose technique Oxoid (gélose nº 3) est une gélose de qualité bactériologique à usage général.
  • Concentration de travail normale 12 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Gélose tech. (gélose n° 3) 5 kg
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 5 kg
Pour un usage en laboratoire uniquement