missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Base de bouillon Arcobacter (déshydratée)

Code produit. 11913892
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11913892

Marque: Thermo Scientific™ CM0965B

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Enrichissez sélectivement les espèces Arcobacter avec ce milieu, utilisé avec un supplément sélectif CAT ou CCDA.

Enrichissez sélectivement les espèces Arcobacter avec la base de bouillon Thermo Scientific™ Oxoid™ Acrobacter (déshydratée), utilisée avec le supplément sélectif CAT (SR0174) ou le supplément sélectif CCDA (SR0155).

Le bouillon Arcobacter est destiné à être utilisé avec le supplément sélectif céfopérazone, amphotéricine B, teicoplanine (CAT) (SR0174) comme bouillon d’enrichissement sélectif pour la croissance des espèces Arcobacter et avec le CCDA plus sélectif (SR0155) pour l’enrichissement sélectif Arcobacter butzleri.

Les Arcobacter sont des bacilles microaérophiles à gram négatif, auparavant classifiés comme des Campylobacter1. Arcobacter butzleri, Arcobacter cryaerophilus et Arcobacter skirrowii ont été associés dans des maladies humaines2,3 et isolés typiquement dans les selles.

  • Spécialement conçu pour offrir les conditions de croissance idéales aux Arcobacter
  • Sélectif pour Arcobacter.

Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description Base de bouillon d’Acrobacter
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Quantité 500 g
Rendement Pour milieu de 20,8 L

Pour un usage en laboratoire uniquement

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis