Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon de dextrose azide (déshydraté)
Description
Détectez les entérocoques présents dans l’eau et les échantillons alimentaires grâce à ce milieu sélectif.
Détectez les entérocoques dans les échantillons d’eau et d’eaux usées grâce au bouillon de dextrose azide Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydraté). Un mélange de peptone et de glucose dans le milieu rend le bouillon de dextrose azide très nutritif et le chlorure de sodium maintient l’équilibre osmotique. L’azoture de sodium agit comme un inhibiteur des organismes Gram-négatifs1,2,3 et la concentration d’azoture de sodium utilisée dans le milieu offre une protection optimale contre les entérocoques tout en supprimant largement la flore Gram-négative. Le système tampon phosphate contrôle le pH.
Les entérocoques font partie de la flore intestinale normale des humains et des animaux. Ils sont reconnus depuis longtemps comme des agents pathogènes humains importants, et le deviennent de plus en plus. La présence d’entérocoques sert d’indicateur de contamination fécale. Les entérocoques sont de meilleurs indicateurs que les Escherichia coli de la pollution des eaux usées dans les eaux chlorées parce qu’ils ont une plus grande résistance au chlore.
Le bouillon de dextrose d’azoture est recommandé pour la détection des entérocoques dans l’eau et les eaux usées4.
- Sélectif : l’azoture de sodium dans le milieu agit comme un inhibiteur des organismes Gram-négatifs tout en assurant une protection optimale aux entérocoques.
- Recommandé pour la détermination quantitative des entérocoques dans l’eau, les eaux usées, les aliments et autres matériaux soupçonnés de contamination par des eaux usées1.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Description | Bouillon de dextrose azide |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
| Quantité | 500 g |
| Rendement | Pour 14,0 L de milieu |
Sécurité et traitement
- AZIDE DEXTROSE BROTH Rothe
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium azide
Pour un usage en laboratoire uniquement