Learn More
Thermo Scientific™ Gélose BIGGY (milieu Nickerson) (déshydratée)
Description
Grâce à ce milieu sélectif, isoler et identifier de manière présomptive les Candida.
La gélose BIGGY (milieu Nickerson) (déshydratée) Thermo Scientific™ Oxoid™ est un milieu utilisé pour l’isolement et l’identification présomptive des Candida. La gélose BIGGY, pour Bismuth Sulphite Glucose Glycine Yeast (sulfite de bismuth, glucose, glycine, levure), est un milieu ultra-sélectif inhibant de nombreuses bactéries dont la formule est basée sur celle développée par Nickerson1.
Les infections graves dues aux Candida sont de plus en plus répandues. Cela pose des problèmes particuliers en raison de l’incidence croissante de candida non albicans et de l’émergence d’isolats de candida non albicans résistantes à la fois à l’amphotéricine B et aux azoles les plus récents2.
La gélose BiGGY peut être utilisée pour l’isolement et l’identification des Candida.
- Sélectif : le complexe de sulfite de bismuth confère au milieu un haut degré de sélectivité et de nombreuses bactéries sont inhibées sur la gélose BIGGY.
- Ce milieu peut être utilisé pour l’isolement et l’identification présomptive de Candida albicans et de Candida tropicalis dans les expectorations3,4 et lors de frottis vaginaux5
- Il est recommandé pour le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques et cosmétiques6
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Description | Gélose BIGGY (milieu Nickerson) |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Gélose |
| Quantité | 500 g |
| Rendement | Pour milieu de 11,9 L |
Pour un usage en laboratoire uniquement