Learn More
Thermo Scientific™ Gélose à l’esculine biliée (déshydratée)
Code produit. 10596913
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 10596913
Marque: Thermo Scientific™ CM0888B
Isolez et identifiez par présomption les entérocoques / streptocoques du groupe D grâce à ce milieu différentiel.
Isolez et identifiez par présomption les entérocoques / streptocoques du groupe D grâce à la gélose à l’esculine biliée Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydratée). La gélose à l’esculine biliée est conçue pour différencier les streptocoques du groupe D des streptocoques n’appartenant pas au groupe D.
Les streptocoques du groupe D hydrolysent l’esculine et forment ainsi l’esculétine et le dextrose. L’hydrolyse de l’esculine indique un résultat positif. Les sels biliaires présents dans le milieu inhibent les bactéries à gram-positif autres que les entérocoques / streptocoques du groupe D.
Les entérocoques font partie de la flore intestinale normale des humains et des animaux. Ils sont reconnus depuis longtemps comme des agents pathogènes humains importants, et le deviennent de plus en plus.
Utilisez la gélose à l’esculine biliée pour l’isolement et l’identification par présomption des entérocoques / streptocoques du groupe D.
  • Facile à lire : l’hydrolyse de l’esculine indique un résultat positif.
  • Sélectif : les sels biliaires présents dans le milieu inhibent les bactéries à gram-positif autres que les entérocoques / streptocoques du groupe D.
La valeur de la tolérance biliaire conjointement avec l’hydrolyse de l’esculine est largement reconnue en tant que méthode d’identification par présomption d’entérocoques / streptocoques du groupe D1,2,3,4,5.
L’utilisation de ces paramètres constitue la base de la gélose à l’esculine biliée ; elle a été décrite par Swan6, qui a conclu que le recours à ce milieu constituait une alternative valable aux groupes de Lancefield pour la reconnaissance des entérocoques / streptocoques du groupe D.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Référence industrielle : FDA.
Description Gélose à l’esculine biliée
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour 11,2 L de milieu
Pour un usage en laboratoire uniquement