Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bile Salts No. 3
Code produit. 10423863
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
Code produit. 10423863
Marque: Thermo Scientific™ LP0056J
The Oxoid Bile Salts No. 3 is a specifically refined fraction of bile acid salts.
Oxoid Bile Salts No. 3 is a specifically refined fraction of bile acid salts.
Concentration de travail normale 0,15 % p/v. Chaque flacon contient 500 ml de milieu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sels biliaires n° 3
Forme Poudre
Type de produit Sels biliaires
Quantité 250 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • BILE SALTS No 3 L56
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: (3.alpha.,5.beta.,7.alpha.,12.alpha.)-3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid