Learn More
Thermo Scientific™ Sels biliaires Oxoid™
Les sels biliaires Oxoid sont un extrait standardisé d’oxoid-bile utilisé comme agent inhibiteur sélectif dans les milieux de culture.
Marque: Thermo Scientific™ LP0055J
Code nomenclature Nacres: NA.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
Les sels biliaires Oxoid sont un extrait standardisé d’oxoid-bile utilisé comme agent inhibiteur sélectif dans les milieux de culture.
Concentration de travail normale 0,5 % p/v. Chaque flacon contient 500 ml de milieuSpécification
Sels biliaires | |
Poudre | |
Sels biliaires | |
250 g |
Sécurité et traitement
- BILE SALTS L55
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium Taurocholate,Sodium Taurodeoxycholate, Sodium cholate