Learn More
Thermo Scientific™ Gélose pour infusion cœur-cervelle (déshydratée)
Code produit. 11934102
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 11934102
Marque: Thermo Scientific™ CM1136B
Cultivez des microorganismes exigeants grâce à ce milieu très nutritif.
Cultivez des organismes exigeants avec une gélose pour infusion cœur-cervelle Thermo Scientific™ Oxoid™ extrêmement nutritive (déshydratée). La gélose pour infusion cœur-cervelle est recommandée pour la culture des streptocoques, Neisseria et autres organismes exigeants.
Cultivez un vaste éventail d’organismes avec la gélose pour infusion cœur-cervelle.
  • Recommandée pour l’isolement en cas de Neisseria gonorrhoeae1.
  • Avec un ajout de sang et d’antibiotiques, le milieu est adapté à l’isolement de la phase sur tissus d’Histoplasma capsulatum et autres champignons pathogènes dont Coccidiodes immitis2, 3.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Référence industrielle : AFNOR, BSI, FDA, IDF, ISO, USDA.
Description Gélose pour infusion cœur-cervelle
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour 10,6 L de milieu