Learn More
Thermo Scientific™ Base gélosée pour Candida Brilliance™ (déshydratée)
Description
Isolez et identifiez rapidement les espèces Candida cliniquement importantes grâce à ce milieu
Isolez et identifiez rapidement les espèces Candida cliniquement importantes grâce à la base gélosée pour Candida (déshydratée) Thermo Scientific™ Brilliance™. Cette formulation chromogène produit quatre couleurs de diagnostic différentes pour l’identification présomptive d’espèces de Candida cliniquement importantes et permet d’obtenir des résultats plus rapides et plus faciles à lire par rapport aux milieux de culture traditionnels.
Les infections graves dues aux espèces Candida sont de plus en plus répandues. Cela pose des problèmes particuliers en raison de l’incidence croissante de non-albicans spp. et de l’émergence d’isolats non-albicans résistants à la fois à l’amphotéricine B et aux azoles les plus récents.1
Isolez, différenciez et identifiez les Candida albicans et les Candida tropicalis des autres Candida en moins de 48 heures grâce à ce milieu chromogène sélectif et différentiel.
- Rapide : permet l’identification des Candida albicans et des Candida tropicalis des autres espèces de Candida en 48 heures.
- Facile à lire : Candidaalbicans (colonies vertes) est facile à isoler des Candida tropicalis (colonies bleu foncé)
La gélose Brilliance Candida intègre deux chromogènes indiquant la présence des enzymes cibles :
- X-NAG (5-bromo-4-chloro-3-indolyl N-acétyl-ß-D-glucosaminide) détecte l’activité de l’hexosaminidase.
- BCIP (sel de phosphate p-toluidine 5-bromo-6-chloro-3-indolyl) détecte l’activité de la phosphatase alcaline
Les profils enzymatiques typiques de Candida spp. sont les suivants :
| Chromogène : Enzyme : | X-NAG Hexosaminidase | BCIP Phosphatase alcaline | Apparence typique des colonies |
| C. tropicalis | + | Bleu foncé | |
| C. albicans C. dubliniensis | + | Verte ‡ | |
| C. krusei | + | Sèche, rose-brun irrégulier | |
| C. glabrata C. kefyr C. parapsilosis C. lusitaniae | Variable | Beige / jaune / brune † |
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Description | Base gélosée Brilliance Candida |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieux de culture |
| Quantité | 500 g |
| Rendement | Pour 16,0 L de milieu |