Learn More
Thermo Scientific™ Milieu CLED avec indicateur Andrade (déshydraté)
Description
Isolez, dénombrez et différenciez les agents pathogènes urinaires grâce à une bonne différenciation des colonies et des caractéristiques diagnostiques claires grâce au milieu CLED avec indicateur Andrade (déshydraté) Thermo Scientific™ Oxoid™. Ce milieu est une modification du milieu CLED décrit par Mackey et Sandys1. L’ajout de l’indicateur Andrade, ainsi que de l’indicateur bleu de bromothymol, dans le milieu améliore l’aspect des colonies et facilite l’identification des microorganismes. La nature carencée en électrolytes du milieu CLED évite l’envahissement des espèces Proteus et améliore encore la différenciation des colonies.
Utilisez le milieu CLED (avec indicateur Andrade) pour favoriser la croissance des principaux agents pathogènes urinaires pour le diagnostic bactériologique des infections urinaires. Facilite la différenciation des colonies avec l’apparition d’Escherichia coli sous forme de colonies jaunes opaques, de Proteus sous forme de colonies de couleur bleue translucide, de Salmonella sous forme de colonies vertes plates et de Staphylococcus sous forme de colonies de couleur jaune foncé. Évite l’envahissement des espèces Proteus par la nature carencée en électrolytes du milieu CLED. Améliore l’aspect des colonies et facilite l’identification grâce à la présence de l’indicateur Andrade.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Description | Milieu CLED avec indicateur Andrade |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieux de culture |
| Quantité | 500 g |
| Rendement | Pour 13,8 L de milieu |