Learn More
Thermo Scientific™ Base de gélose Campylobacter Oxoid™
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Description
La base de gélose Oxoid Campylobacter est utilisée pour l’isolement de Campylobacter jejuni et Campylobacter coli à partir d’échantillons humains, animaux, aviaires et environnementaux.
Supplément sélectif Campylobacter (Blaser-Wang), n° de réf. SR0098E NMKL ; supplément sélectif Bolton Broth, n° de réf. SR0183E ; supplément sélectif modifié Bolton Broth, n° de réf. SR0208E ; supplément sélectif modifié Preston Campylobacter, n° de réf. SR0204E ; et supplément sélectif Campylobacter Preston, n° de réf. SR0117E également disponibles.
Spécification
Spécification
| Description | Base de gélose pour campylobactéries |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Gélose |
| Quantité | 500 g |
| Rendement | Pour milieu de 13,5 L |
Pour un usage en laboratoire uniquement