Learn More
Thermo Scientific™ Base de gélose MacConkey au sorbitol, au rhamnose et au céfixime (déshydratée)
Code produit. 11973892
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 11973892
Marque: Thermo Scientific™ CM1005B
Ce milieu sélectif et différentiel permet la sélection d’Escherichia coli O157.
Le base de gélose MacConkey au sorbitol, au rhamnose et au céfixime (déshydratée) Thermo Scientific™ Oxoid™ est un milieu différentiel et sélectif dont la formulation a été mise au point à partir de la gélose MacConkey au sorbitol à laquelle ont été ajoutés du rhamnose et du céfixime permet d’identifier Escherichia coli O157. L’ajout de rhamnose à la gélose MacConkey au sorbitol (SMAC) a permis de montrer que cela faciliter la différenciation des Escherichia coli O157 des agents de contamination microbiens.
Escherichia coli O157 est reconnue comme une cause de colite hémorragique, une maladie caractérisée par des diarrhées sanglantes et de fortes douleurs abdominales, ainsi que par le syndrome urémique hémolytique (SHU) 1,2,3,4,5 et, en tant que tel, constitue un agent pathogène humain important.
La base de gélose MacConkey au sorbitol, au rhamnose et au céfixime fournit une base sélective pour l’identification d’Escherichia coli O157.
  • Sélectif : l’ajout de céfixime permet de réduire la concentration en bactéries, notamment en bactéries Proteus, qui sont très souvent présentes en nombre dans les colonies de bactéries ne fermentant pas le sorbitol
  • Facilité de lecture : Escherichia coli O157 ne permet généralement pas de fermenter le sorbitol ou le rhamnose. De ce fait, les colonies apparaissent de couleur jaune paille alors que les colonies d’Escherichia coli à caractère sorbitol négatif capables de fermenter le rhamnose apparaissent de couleur rose.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Base de gélose MacConkey au sorbitol, céfixime et rhamnose
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour milieu de 8,8 L
Pour un usage en laboratoire uniquement