Learn More
Thermo Scientific™ Gélose lactosée au bleu de Chine (déshydratée)
Code produit. 10546133
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
10546133 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 10546133 Sous-traitant Thermo Scientific™ N° du sous-traitant CM0209B
Dénombrez et différenciez les bactéries dans les produits laitiers grâce à ce milieu standard.
Dénombrez et différenciez les bactéries dans les produits laitiers grâce à cette gélose lactosée au bleu de Chine (déshydratée) Thermo Scientific™ Oxoid™. La gélose lactosée au bleu de Chine, initialement formulée par Brandl et Sobeck-skal1, est un milieu solide standard non inhibiteur, utilisé pour la différenciation entre les fermenteurs de lactose et les fermenteurs non lactiques dans le lait.
Le bleu de Chine dans le milieu sert d’indicateur de pH pour différencier les fermenteurs de lactose des fermenteurs non lactiques. Le milieu ne contient pas de substances inhibitrices. C’est pourquoi tous les organismes présents dans l’échantillon de lait se développent de façon luxuriante sur ce milieu.
Utilisez la gélose lactosée au bleu de Chine pour le dénombrement et la différenciation des bactéries dans les produits laitiers. En raison de la présence d’un indicateur de pH au bleu de Chine dans le milieu, les fermenteurs de lactose sont différenciés des fermenteurs non lactiques.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Gélose lactosée au bleu de Chine
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture
Quantité 500 g
Rendement Pour 14,3 L de milieu
Pour un usage en laboratoire uniquement