Learn More
Thermo Scientific™ Gélose pour l’isolement des Cronobacter chromogènes (déshydratée)
Code produit. 13215929
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 13215929
Marque: Thermo Scientific™ CM1122B
Différenciez et dénombrez les Cronobacter sakazakii dans des préparations pour nourrissons et d’autres échantillons alimentaires grâce à ce milieu chromogène.
Différenciez et énumérez Cronobacter sakazakii dans des préparations pour nourrissons et d’autres échantillons alimentaires grâce à la gélose d’isolement des Cronobacter chromogènes Thermo Scientific™ Oxoid™. La gélose pour l’isolement des Cronobacter chromogènes (CCI) est une formulation améliorée de la gélose de Cronobacter Sakazakii Brilliance (DFI) dotée d’une meilleure spécificité et d’une coloration optimisée des colonies pour la détection des Cronobacter.
Cronobacter sakazakii est une bactérie gram-négatif en forme de bâtonnet qui provoque rarement des maladies chez les adultes sains. Elle a été impliquée dans des épidémies de maladies chez des prématurés (nouveaux-nés). La recherche suggère que les nouveaux-nés, ou les nourrissons qui présentent d’autres affections médicales, sont plus sensibles à cette infection. La plupart des cas d’infection signalés sont graves, comme des septicémies (bactéries présentes dans le sang, méningite, ou entérocolite nécrosante (grave infection intestinale).
Utilisez la gélose d’isolement des Cronobacter chromogènes pour la différenciation et le dénombrement des Cronobacter sakazakii dans les préparations pour nourrissons et d’autres échantillons alimentaires.
  • Sélectif : en raison de la présence de désoxycholate, le milieu est sélectif contre la plupart des organismes gram-positif.
  • Facilité de lecture : Cronobacter sakazakii produit des colonies de couleur bleu-vert sur ce milieu.
Les
Cronobacter spp. ont été isolés à de faibles niveaux dans des préparations pour nourrissons sous forme de poudre, et la tolérance élevée de l’organisme au dessèchement offre un avantage concurrentiel dans les environnements secs des usines de production de lait en poudre, ce qui augmente le risque de contamination des produits1.
La gélose d’isolement des Cronobacter chromogènes (CCI) est une optimisation de la gélose Brillance™ Enterobacter Sakazakii (DFI) d’origine, développée par Iversen et al. en 20043. La concentration en X-α-glucoside chromogène a été augmentée pour améliorer la coloration bleu-vert des souches de Cronobacter à faible activité de glucosidase. Du thiosulfate de sodium et du citrate de fer d’ammonium (III) sont inclus afin de différencier les entérobactéries qui produisent du sulfure d’hydrogène, qui sont colorées en gris / marron, et du désoxycholate de sodium est ajouté pour inhiber la croissance des concurrents gram-positif.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Gélose pour l’isolement de Cronobacter chromogène
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour 16,3 L de milieu
Espèces Cronobacter
Pour un usage en laboratoire uniquement