Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité aux antimicrobiens de ciprofloxacine Oxoid™
Déterminez la sensibilité des micro-organismes à l’aide des méthodes AST manuelles dont une gamme complète de disques de test de sensibilité antimicrobienne, faciles à utiliser et de qualité supérieure.
45.20€ - 75.90€
Spécification
Agents antimicrobiens | Ciprofloxacine |
---|---|
Description | Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la ciprofloxacine Oxoid |
Code de l’antibiotique | CIP |
Type de produit | Disques de sensibilité aux antimicrobiens |
Type de test | Sensibilité aux antimicrobiens |
Code produit | Marque | Description | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11992912
|
Thermo Scientific™
CT0623B |
Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la ciprofloxacine Oxoid | 1μ g |
45.20€
250 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10351253
|
Thermo Scientific™
CT0425B |
Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la ciprofloxacine Oxoid | 5 µg |
75.90€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11499838
|
Thermo Scientific™
CT1615B |
Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la ciprofloxacine Oxoid | 10 μg |
50.50€
250 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Déterminez manuellement la sensibilité des microorganismes aux antibiotiques à l’aide des disques fiables et faciles à utiliser Thermo Scientific™ Oxoid™ Ciprofloxacine.
Les cartouches à ressorts incassables, le marquage facile à lire et les indicateurs de fin de cartouche en simplifient l’utilisation.La diffusion en disques non seulement classe les organismes en catégories (résistant, intermédiaire, sensible) en fonction des résultats quantitatifs, mais fournit également une indication visuelle des éléments suivants :
- Niveau d’inoculum
- Présence de contamination
- Présence de mutants résistants
- Activité bêta-lactamase
- Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic afin d’offrir une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin .
Spécification
Ciprofloxacine | |
CIP | |
Sensibilité aux antimicrobiens | |
50 disques/cartouche |
Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la ciprofloxacine Oxoid | |
Disques de sensibilité aux antimicrobiens | |
5 cartouches /bte. | |
50 disques/cartouche |