Learn More
Thermo Scientific™ Base de bouillon sélénite-cystine (déshydratée)
Code produit. 10760944
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 10760944
Marque: Thermo Scientific™ CM0699B
Enrichissez et améliorez grâce à ce milieu l’isolement des salmonelles des échantillons de matières fécales et alimentaires .
Enrichissez et améliorez l’isolement des salmonelles dans les matières fécales et les échantillons alimentaires grâce à la base de bouillon de cystine-sélénite Thermo Scientific™ Oxoid™. Ce milieu modifié est basé sur la formulation décrite par Leifson1 avec de la cystine ajoutée.2
La base de bouillon de cystine sélénite est un milieu d’enrichissement pour l’isolement des salmonelles des matières fécales et des produits alimentaires.
  • La cystine réduit la toxicité de la sélénite et fournit du soufre organique supplémentaire, ce qui protège les composants critiques du soufre des bactéries
  • Formulation recommandée par l’AOAC3 pour la détection de Salmonella dans les denrées alimentaires
  • Inclus dans les méthodes standard médias de l’American Public Health Association4, 5
  • Conforme aux exigences de la pharmacopée américaine6
La base de bouillon de cystine sélénite est une modification de la formulation décrite par Leifson1 avec la cystéine et est utilisée comme culture d’enrichissement pour les salmonelles à partir des fèces, des denrées alimentaires et d’autres matériaux.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Compliance
Industrial Reference: AOAC, FDA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 10°C à 30°C
Description Base de bouillon de cystine sélénite (déhydratée)
Forme Poudre
Type de milieu Bouillon de cystine sélénite
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Quantité 500 g
Pour un usage en laboratoire uniquement