Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon Demi-Fraser (sans citrate d’ammonium ferrique) (déshydraté)
Description
Isolez les Listeria spp. dans des échantillons alimentaires et environnementaux grâce à ce milieu.
Isolez les Listeria spp. dans des échantillons alimentaires et environnementaux grâce au bouillon Demi-Fraser (sans citrate d’ammonium ferrique) (déshydraté) Thermo Scientific™ Oxoid™, lorsqu’il est utilisé comme milieu d’enrichissement secondaire dans le cadre de la méthodologie d’isolement des Listeria. Ce milieu est une modification du bouillon de Fraser et contient la moitié de la concentration en acide nalidixique et en hydrochlorure d’acriflavine afin de faciliter la récupération des cellules stressées. Le retrait du citrate d’ammonium ferrique de la formule facilite la sous-culture à partir de bouillon à l’aide d’instruments d’imagerie ou de machines de dosage basé sur une réaction en chaîne de la polymérase.
La Listeria monocytogenes est la plus courante des sous-espèces de Listeria pathogènes et il a été démontré qu’elle est pathogène aussi bien pour les humains que pour les animaux. Utilisez le bouillon Demi-fraser (sans citrate d’ammonium ferrique) pour l’isolement des espèces de Listeria dans les échantillons alimentaires et environnementaux lorsqu’il est utilisé comme milieu d’enrichissement secondaire dans le cadre de la méthodologie d’isolement de la Listeria.
- Facilite la récupération des cellules stressées
- Permet une sous-culture à partir de bouillon à l’aide d’instruments d’imagerie ou de machines de dosage basé sur une PCR
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Description | Bouillon Demi-Fraser |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
| Quantité | 500 g |
| Rendement | Pour milieu de 8,7 L |
Pour un usage en laboratoire uniquement