Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon Demi-Fraser (sans citrate d’ammonium ferrique) (déshydraté)
Code produit. 12874452
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5 kg
Conditionnement:
3kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
12874452 2,5 kg 3kg
11903882 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 12874452 Sous-traitant Thermo Scientific™ N° du sous-traitant CM1053R
Isolez les Listeria spp. dans des échantillons alimentaires et environnementaux grâce à ce milieu.
Isolez les Listeria spp. dans des échantillons alimentaires et environnementaux grâce au bouillon Demi-Fraser (sans citrate d’ammonium ferrique) (déshydraté) Thermo Scientific™ Oxoid™, lorsqu’il est utilisé comme milieu d’enrichissement secondaire dans le cadre de la méthodologie d’isolement des Listeria. Ce milieu est une modification du bouillon de Fraser et contient la moitié de la concentration en acide nalidixique et en hydrochlorure d’acriflavine afin de faciliter la récupération des cellules stressées. Le retrait du citrate d’ammonium ferrique de la formule facilite la sous-culture à partir de bouillon à l’aide d’instruments d’imagerie ou de machines de dosage basé sur une réaction en chaîne de la polymérase.
Suppléments incorporés dans les milieux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bouillon Demi-Fraser
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Quantité 2,5 kg
Rendement Pour 43,6 L de mrfium
Pour un usage en laboratoire uniquement