Learn More
Thermo Scientific™ Base de gélose Dermasel (déshydratée)
Code produit. 10381103
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 10381103
Marque: Thermo Scientific™ CM0539B
Milieu sélectif pour l’isolement et l’identification des dermatophytes dans les cheveux, sous les ongles ou sur la peau.
Lorsqu’elle est utilisée avec le supplément sélectif Dermasel (SR0075), la base de gélose Dermasel (déshydratée) Thermo Scientific™ Oxoid™ permet l’isolement et l’identification des dermatophytes dans les cheveux, les ongles et la peau. Le pH quasiment neutre du milieu favorise la croissance des champignons. Le pH acide souvent recommandé utilisé pour supprimer les contaminants bactériens est remplacé par l’ajout d’agents sélectifs. Le chloramphénicol et le cycloheximide rendent le milieu sélectif pour les dermatophytes tout en inhibant de nombreux champignons saprophytes, levures et bactéries de la flore cutanée1.
La base de gélose Dermasel est utilisée pour l’isolement des dermatophytes à partir d’échantillons de cheveux, de peau et d’ongles.
  • Elle inhibe la croissance des champignons saprophytes contaminants, des levures et de la flore bactérienne de la peau1.
  • L’ajout de chloramphénicol et le cycloheximide au milieu permet d’améliorer l’isolement des dermatophytes, notamment lorsque l’inoculum est fortement contaminé2, 3
Le supplément SR0075 de chloramphénicol et de cycloheximide permet de réduire les risques potentiels pour la santé liés à ces antibiotiques. En les ajoutant au mélange en poudre, ils peuvent ainsi être dispersés sous forme de poussière tout en entrant dans la composition du milieu. Cela garantit également de disperser une dose fixe et précise d’antibiotique, ce dernier ayant été protégé contre toute altération pendant le stockage.
L’ajout de cycloheximide et d’un agent antibactérien permet d’améliorer considérablement l’isolement des dermatophytes, surtout lorsque l’inoculum, tel que le crin de cheval, a été fortement contaminé3,4. La présence de staphylocoques, qui peuvent se développer en l’absence d’antibiotique, inhibe la croissance in vitro des Tricophyton rubrum5.
La présence de cycloheximide dans le milieu inhibe la croissance des espèces Trichosporon cutaneum, Candida parasilosis, Candida krusei, Aspergillus, Penicillium, Fusarium et Cephalosporium, des germes qui ont été associés à des maladies des ongles.6,7
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Base de gélose Dermasel
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour milieu de 11,2 L
Pour un usage en laboratoire uniquement