Learn More
Thermo Scientific™ Lames gélosées Oxoid™ Dip-Slides™
Simplifiez le dénombrement des colonies pour les bactéries aérobies, les levures, les moisissures, les bactéries coliformes et les entérobactéries avec les lames gélosées Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™.
33.05€ - 88.20€
Spécification
Contenu et stockage | 15°C à 25°C |
---|---|
Format | Lame immergée |
Type de produit | Prélèvement d’échantillons |
Quantité | 10 / boîte |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Origine de la fabrication | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Origine de la fabrication | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11443959
|
Thermo Scientific™
DS0166A |
Gélose pour comptage sur plaque Dip Slide et gélose MacConkey n°3 (avec inhibiteurs germicides ajoutés) | 10/boîte | Royaume-Uni |
33.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11453959
|
Thermo Scientific™
DS0167A |
Gélose pour comptage sur plaques à lames immergées et gélose MacConkey n°3 (avec inhibiteurs germicides ajoutés) | 10 / boîte | Royaume-Uni |
35.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11483959
|
Thermo Scientific™
DS0170A |
Gélose de comptage de plaques de lames immergées avec gélose OGYE | 10/paquet | UK |
33.05€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11463959
|
Thermo Scientific™
DS0168A |
Dip Slide Plate Count Agar and Violet Red Bile Glucose Agar | 10/Pk. | United Kingdom |
33.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11423959
|
Thermo Scientific™
DS0147A |
TTC sur lame immergée (tache rouge) | 10/boîte | Royaume-Uni |
33.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11433959
|
Thermo Scientific™
DS0155A |
TTC sur lame immergée (tache rouge) et gélose d‘extrait de malt | 10/boîte | Royaume-Uni |
88.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11473959
|
Thermo Scientific™
DS0169A |
Gélose pour comptage sur plaques à lames immergées et gélose glucosée à la bile rouge violet (avec inhibiteurs germicides ajoutés) | 10 / boîte | Royaume-Uni |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Simplifiez le dénombrement des colonies pour les bactéries aérobies, les levures, les moisissures, les bactéries coliformes et les entérobactéries avec les lames gélosées jetables Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industrial. D’une utilisation simple pour l’opérateur et conçue pour les petites installations de laboratoire, la lame gélosée est revêtue sur les deux faces d’un milieu de culture solide avec la possibilité d’appliquer différents milieux sur chaque côté, ce qui se traduit par un gain de temps et des économies pour ce procédé.
Initialement conçues pour déterminer le nombre de bactéries dans les échantillons d’urine, les lames gélosées ont été modifiées au fil des années pour en utiliser les deux faces, avec, sur un côté, un milieu pour les espèces à Gram-positif et, sur l’autre côté, un milieu destiné aux espèces à Gram-négatif. Grâce à ces lames gélosées, le processus de comptage des colonies se traduit par un gain de temps et des économies en permettant d’exposer les échantillons à deux milieux différents simultanément.- La lame est fabriquée dans une matière plastique facilement jetable avec des bords en relief afin de garantir une épaisseur uniforme du milieu de culture
- La grille moulée facilite le comptage des colonies
- La lame a une forme garantissant l’évacuation du liquide de la lame
- Le bouchon constitue une poignée pratique par laquelle la lame peut être tenue sans risque d’entrer en contact avec le milieu de culture
- Des tableaux d’aide à l’interprétation pour les bactéries, moisissures et levures sont inclus, ce qui simplifie le rendu du test de croissance pour l’opérateur et lorsque les installations de laboratoire sont limitées
Spécification
15°C à 25°C | |
Lame immergée | |
Prélèvement d’échantillons | |
10 / boîte |