Learn More
Thermo Scientific™ Base gélosée Dichloran Rose-bengale Chloramphénicol (DRBC) (déshydratée)
Code produit. 10016022
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 10016022
Marque: Thermo Scientific™ CM0727B
Edge
Isolez et dénombrez les levures et moisissures associées à l’altération des aliments grâce à ce milieu sélectif.
Isolez et dénombrez les levures et les moisissures associées à l’altération des aliments grâce à la base gélosée Dichloran Rose-bengale Chloramphénicol (DRBC) (déshydratée) Thermo Scientific™ Oxoid™. La base gélosée DRBC est spécialement conçue pour empêcher la prolifération des bactéries et des moisissures tout en favorisant le développement des espèces qui ne peuvent pas être isolées sur gélose Rose-bengale Chloramphénicol ou sur gélose dextrosée à la pomme de terre acidifiée1.
La base gélosée Dichloran Rose-bengale Chloramphénicol (DRBC) est basée sur la formulation décrite par King et al.1,2 ; elle est recommandée comme milieu sélectif pour l’isolement et le dénombrement des levures et des moisissures qui sont importantes dans l’altération des aliments.
  • Comptage facile des colonies : le rose Bengale, dans le milieu, contrôle la taille et la hauteur des colonies de moisissures, ce qui empêche toute croissance excessive et facilite le comptage des colonies.
  • Sélective : appropriée pour l’isolement des levures et des moisissures des aliments dont la flore associée est principalement constituée de bactéries gram-négatif en forme de bâtonnet.
La base gélosée DRBC est une modification du milieu Rose-bengale Chloramphénicol3 ; les différences sont les suivantes : le pH est abaissé à 5,6, la teneur en Rose-bengale est réduite de 50 % et le Dichloran est ajouté.
L’effet cumulatif de ces modifications est d’inhiber davantage la croissance bactérienne, d’inhiber la propagation des moisissures telles que Rhizopus et Mucor, et de rendre le milieu capable de favoriser la croissance des espèces qui ne peuvent pas être isolées sur la gélose Rose-bengale Chloramphénicol ou la gélose dextrosée à la pomme de terre acidifiée1. L’inhibition de la propagation des moisissures et la restriction générale de la taille des colonies ont pour effet d’améliorer le dénombrement et la détection des moisissures mycotoxigènes et des autres espèces importantes dans l’altération des aliments6.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Référence industrielle : Normes NMKL.
Description Base gélosée DRBC
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture
Quantité 500 g
Rendement Pour 15,9 L de milieu
Pour un usage en laboratoire uniquement