Learn More
Thermo Scientific™ Gélose d’éosine-bleu de méthylène (modifiée) (milieu de Levine) (déshydratée)
Code produit. 10690525
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 10690525
Marque: Thermo Scientific™ CM0069B
Détectez, dénombrez et différenciez les bactéries appartenant au groupe des coliformes tout en suivant la formule indiquée par l’APHA pour ce milieu.
Détectez, dénombrez et différenciez les bactéries appartenant au groupe des coliformes avec de la gélose d’éosine-bleu de méthylène Thermo Scientific™ Oxoid™ (modifiée) (milieu de Levine) (déshydratée). Ce milieu polyvalent, modifié par milieu de Levine1,2, permet de différencier l’Escherichia coli des entérobactéries aérogènes, ainsi que d’identifier rapidement les Candida albicans. Le milieu est préparé à la formule spécifiée par l’APHA3,4,5,6 pour la détection et la différenciation du groupe de bactéries coliformes des organismes7,8.
Utilisez la gélose d’éosine-bleu de méthylène (modifiée) (milieu de Levine) pour l’isolement et la différenciation des Enterobacterioceae.
  • Facile à lire : les indicateurs à l’éosine Y et au bleu de méthylène permettent de différentier facilement Escherichia coli (colonies violettes à reflet vert métallique) des entérobactéries aérogènes (colonies mucoïdes violettes).
  • Recommandé par l’APHA (American Public Health Association) pour la détection, le dénombrement et la différenciation des bactéries appartenant au groupe des coliformes.
Weld9,10 a proposé le recours à la gélose d’éosine-bleu de méthylène (modifiée) milieu de Levine, avec du chlorhydrate de chlortétracycline ajouté pour l’identification rapide de Candida albicans  dans des échantillons cliniques. Une identification positive des Candida albicans  dans les matières fécales, la salive, les sécrétions vaginales, ainsi que les grattages cutanés et sous les ongles, pourrait être possible après 24 à 48 heures d’incubation à 37°C dans 10 % de dioxyde de carbone.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Gélose éosine-bleu de méthylène (Levine)
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour 13,3 L de milieu
Pour un usage en laboratoire uniquement