Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ GC Agar Base (Dehydrated)
Code produit. 10659554
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
Conditionnement:
500g
5kg
Code produit. 10659554
Marque: Thermo Scientific™ CM0367B
Edge
Selectively isolate Neisseria species with this medium containing meat and plant enzymatic digests.
Selectively isolate Neisseria species with Thermo Scientific™ Oxoid™ GC Agar Base (Dehydrated). GC Agar Base has been formulated to include Special Peptone LP0072 which is a mixture of meat and plant enzymatic digests. The presence of starch in the medium ensures that toxic metabolites produced by Neisseria are absorbed. Phosphate buffers are included to prevent changes in pH due to amine production that would affect the survival of the organism.
La base de gélose GC est utilisée en tant que milieu basal dans la préparation de gélose chocolat, de milieu Thayer-Martin, de milieu Thayer-Martin modifié, de gélose Martin-Lewis et de gélose Transgrow.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Base de gélose GC
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour 13,9 L de milieu