Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité antimicrobienne à la gentamicine Oxoid™
Code produit. p-4525357 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Concentration:
10 µg
120°µg
30 μg
Conditionnement:
250 pièces
Code produit. 10538623
Marque: Thermo Scientific™ CT0024B
Déterminez la sensibilité des micro-organismes à l’aide des méthodes AST manuelles dont une gamme complète de disques de test de sensibilité antimicrobienne, faciles à utiliser et de qualité supérieure.
Déterminez manuellement la sensibilité des microorganismes aux antibiotiques à l’aide des disques de gentamicine Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables et faciles à utiliser.
  • Étiquetage facile à lire
  • Cartouches incassables, à ressort
  • Indicateur de fin de cartouche
  • Performances reproductibles
Alertes de commande :
50 disques/cartouche ; 5 cartouches/boîte. Vendu par 5 cartouches/boîte uniquement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Agents antimicrobiens Gentamicine
Certifications/Conformité Conforme aux normes CLSI, DIN, BSAC, EUCAST
Concentration 10 µg
Description Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la gentamicine Oxoid
Code de l’antibiotique CN
Type de produit Disques de sensibilité aux antimicrobiens
Type de test Sensibilité aux antimicrobiens
Nb par paquet 5 cartouches /bte.
Type d’emballage 50 disques / cartouche
Quantité 50 disques / cartouche