Learn More
Thermo Scientific™ Peptone de soja sans OGM Oxoid™
Code produit. 15332680
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
400g
Code produit. 15332680
Marque: Thermo Scientific™ VG0300C
Edge
La peptone de soja sans OGM Oxoid est une peptone nutritive à usage général pour la croissance des bactéries et des champignons.
La peptone de soja sans OGM Oxoid est une peptone nutritive à usage général pour la croissance des bactéries et des champignons.
Peptone nutritive à usage général pour la croissance des bactéries et des champignons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description GMO-Free Soya Peptone
Forme Powder
Type de produit Peptone
Quantité 500 g
Pour un usage en laboratoire uniquement