Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Hektoen Enteric Agar
Code produit. 10710564
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 10710564
Marque: Thermo Scientific™ CM0419B
Isolate and differentiate Shigella and Salmonella spp. from enteric pathological specimens with this selective medium.
Isolate and differentiate Shigella and Salmonella spp. from enteric pathological specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ Hektoen Enteric Agar (Dehydrated). Hektoen Enteric Agar was developed by King and Metzger1. When compared to other selective media this medium gives higher yield of Salmonella and Shigella, while inhibiting accompanying Gram-positive and other microorganisms2,3.
La gélose entérique Hektoen est un milieu différentiel et sélectif pour l’isolement de Shigella et de Salmonella spp.
  • Facile à lire : les shigellae forment des colonies vertes et humides, tandis que les salmonellae forment des colonies bleu-vert, et les autres coliformes forment des colonies rose saumon à orange entourées d’une zone de précipitation de la bile.
  • Sélectif : Les sels biliaires, le bleu de bromothymol et la fuchsine acide dans le milieu rendent ce milieu sélectif contre la plupart des organismes à Gram positif.
  • Conformes aux exigences de la norme APHA 4.
La haute teneur en peptones du milieu compense l’effet inhibiteur des sels biliaires sur les espèces de Shigella, tandis que les glucides supplémentaires (saccharose et salicine) permettent une meilleure différenciation et une meilleure toxicité du système à double indicateur, ce qui permet une meilleure récupération. L’augmentation de la teneur en lactose contribue à la reconnaissance précoce des organismes à faible teneur en lactose. Le thiosulfate et le citrate ferrique sont présents pour détecter les organismes producteurs de H2S.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Gélose entérique Hektoen
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement pour milieu de 6,6 L