Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Lab-Lemco (déshydratée)
Description
Examinez l’eau et les produits laitiers grâce à la gélose Lab-Lemco (déshydratée) Thermo Scientific™ Oxoid™1,2. Il s’agit d’un milieu à usage général bactériologique qui peut également servir de base pour les milieux sélectifs, différentiels ou enrichis. L’absence de chlorure de sodium dans la formulation empêche Proteus mirabilis d’essaimer des colonies.
Utilisez la gélose Lab-Lamco comme milieu de culture à usage général à des fins bactériologiques.
Il peut également être utilisé comme gélose à l’extrait de viande nutritive pour la bactériologie générale et pour la conservation des cultures de réserve.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter. Les produits
Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Description | Gélose Lab-Lemco (gélose nutritive, formulation américaine) |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Gélose |
| Quantité | 500 g |
| Rendement | Pour milieu de 21,7 L |
Pour un usage en laboratoire uniquement
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.