Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité aux antimicrobiens Oxoid™ Lincomycine / Spectinomycine
Click to view available options
Concentration:
109 μg
Conditionnement:
250 pièces
Description
Déterminez manuellement la sensibilité des micro-organismes aux antibiotiques à l’aide des disques fiables et faciles à utiliser Thermo Scientific™ Oxoid™ Lincomycine / Spectinomycine.
Les cartouches à ressorts incassables, le marquage facile à lire et les indicateurs de fin de cartouche en simplifient l’utilisation.
La diffusion en disques non seulement classe les organismes en catégories (résistant, intermédiaire, sensible) en fonction des résultats quantitatifs, mais fournit également une indication visuelle des éléments suivants :
Chaque cartouche est scellée individuellement avec un sachet desséchant afin de maintenir un niveau d’humidité de <2 %, ce qui garantit une stabilité à long terme.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants , semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic afin d’offrir une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin
La diffusion en disques non seulement classe les organismes en catégories (résistant, intermédiaire, sensible) en fonction des résultats quantitatifs, mais fournit également une indication visuelle des éléments suivants :
- Niveau d’inoculum
- Présence de contamination
- Présence de mutants résistants
- Activité bêta-lactamase
- Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Chaque cartouche est scellée individuellement avec un sachet desséchant afin de maintenir un niveau d’humidité de <2 %, ce qui garantit une stabilité à long terme.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants , semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic afin d’offrir une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin
Spécification
Spécification
| Agents antimicrobiens | Lincomycine / spectinomycine |
| Concentration | 109 μg |
| Description | Disques antibiotique Oxoid Lincomycine / Spectinomycine |
| Code de l’antibiotique | LS |
| Type de produit | Disques de sensibilité aux antimicrobiens |
| Type de test | Sensibilité aux antimicrobiens |
| Nb par paquet | 5 cartouches /bte. |
| Type d’emballage | 50 disques/cartouche |
| Quantité | 50 disques / cartouche |