Learn More
Thermo Scientific™ Gélose M17 (déshydratée)
Code produit. 10691665
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 10691665
Marque: Thermo Scientific™ CM0785B
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cultivez les streptocoques lactiques et leurs bactériophages et dénombrez de manière sélective les Streptococcus thermophiles dans du yaourt grâce à ce milieu.
Cultivez les streptocoques lactiques et leurs bactériophages et dénombrez de manière sélective les Streptococcus thermophilus dans le yaourt grâce à la gélose Scientific™ Oxoid™ M17 (déshydratée). La gélose M17 est basée sur la formulation décrite par Terzaghi et Sandine1 ; elle est recommandée comme milieu amélioré pour la croissance et le dénombrement des streptocoques lactiques et de leurs bactériophages.
Les streptocoques lactiques sont exigeants d’un point de vue nutritionnel et nécessitent des milieux complexes pour une croissance optimale2,3. Leur nature acidifiante homofermentaire requiert que le milieu soit bien tamponné afin que le pH de culture soit maintenu au-dessus de 5,7 pendant la croissance active. Ce maintien du pH est important car un pH plus faible peut léser les germes et réduire ainsi le nombre de streptocoques lactiques recherchés.
La gélose M17 contient du glycérophosphate disodique qui a un pouvoir tampon suffisant pour maintenir le pH au-dessus de 5,7 des cultures en croissance active, même après 24 heures à 30°C. Cet agent tampon permet également d’ajouter du calcium sans précipitation du complexe formé. Le milieu contenant du calcium est utilisé pour le dosage des bactériophages des streptocoques lactiques1
Shankar et Davies4 ont indiqué que la gélose M17 convenait à l’isolement et au dénombrement des Streptococcus thermophilus dans les yaourts, car la forte concentration de glycérophosphate disodique entraîne la suppression des Lactobacillus bulgaricus. La gélose M17 a été recommandée5,6 par la Fédération Internationale du Lait pour le dénombrement sélectif des Streptococcus thermophilus dans les yaourts.
La gélose M17 convient également à la croissance et au maintien des cultures de départ pour la fabrication de fromages et de yaourts car elle a peu d’effets négatifs sur leur capacité ultérieure à produire de l’acide dans le lait à 30°C ou à 22°C1.
Une autre propriété utile de cette gélose est sa capacité à détecter les streptocoques mutants qui sont incapables de fermenter le lactose1. Ces souches Lac- mutantes forment des colonies beaucoup plus petites que la souche mère fermentant le lactose.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Référence industrielle : IDF.
Description Gélose M17
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture
Quantité 500 g
Rendement Pour 10,4 L de milieu
Pour un usage en laboratoire uniquement