Learn More
Thermo Scientific™ Milieu Oxoid™ Burkholderia cepacia
Code produit. 10026402
Click to view available options
Description:
Milieu pour Burkholderia cepacia
Quantité:
500 g
Forme:
Poudre
Rendement:
Pour milieu de 13.7 L
Conditionnement:
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10026402
Brand: Thermo Scientific™ CM0995B
Edge
This item is not returnable. View return policy
Isolez Burkholderia cepacia des patients atteints de fibrose kystique et des solutions de sels inorganiques non stériles utilisées dans les hôpitaux.
Isolez Burkholderia cepacia des sécrétions respiratoires des patients atteints de fibrose kystique grâce à la base de gélose Thermo Scientific™ Oxoid™ Burkholderia Cepacia, également utilisée pour les tests de routine de solutions de sels inorganiques non stériles dans les environnements hospitaliers. La croissance plus lente de B. cepacia peut être manquée sur des milieux conventionnels, tels que le sang ou la gélose MacConkey, en raison de la surcroissance provoquée par d’autres organismes à croissance plus rapide trouvés dans les voies respiratoires des patients CF, tels que les espèces de Klebsiella mucoïdes, Pseudomonas aeruginosa et les espèces de Staphylococcus. Cela peut entraîner l’absence de diagnostic ou un mauvais diagnostic de l’infection.
Burkholderia cepacia (anciennement Pseudomonas cepacia) est un bacille Gram-négatif positif d’oxydase aérobie motile que l’on trouve couramment dans les réservoirs liquides et les environnements humides. Les cellules mesurent 0,5 à 1,0 mm de large et 5 mm de longueur. Il s’agit d’un agent pathogène opportuniste important qui provoque une infection pulmonaire chez les personnes atteintes de fibrose kystique (mucoviscidose). Les isolats de patients atteints de mucoviscidose présentent souvent une résistance multidrogue et jusqu’à 20 % des individus colonisés succomberont au syndrome de Burkholderia cepacia, une pneumonie nécrosante associée à la fièvre qui se termine par une détérioration clinique rapide et mortelle1.
La base de gélose Burkholderia Cepacia est basée sur le milieu PC conçu à l’origine par Gilligan et al. où il a été démontré qu’elle était supérieure pour la croissance de Burkholderia cepacia après 48 heures par rapport à MacConkey2. Les colonies typiques de Burkholderia cepacia sont circulaires et vert sauge, le milieu passant de vert paille à rose vif pendant l’incubation. Toutes les colonies doivent être identifiées et confirmées.
Isolé à l’origine d’oignons, Burkholderia cepacia peut survivre pendant de longues périodes et se multiplier dans des environnements hostiles, tels que des solutions antiseptiques et désinfectantes, de l’eau distillée, des bains à remous, des nébuliseurs et des kits de cathéter urinaire emballés commercialement3. Une épidémie en Arizona en 1998 en raison d’un lavage buccal sans alcool contaminé a été étudiée par la Food and Drug Administration (FDA), qui a suggéré une association avec la procédure de déionisation de l’eau utilisée pour préparer le produit4. L’organisme peut être présent en faible nombre dans de nombreux produits non stériles utilisés dans les hôpitaux. Il a été isolé de diverses sources d’eau et peut se développer dans de l’eau distillée avec une source d’azote en raison de sa capacité à fixer le dioxyde de carbone de l’air5. Les cathéters aspirants rincés dans une solution d’acide acétique ont réduit l’incidence de la transmission de Burkholderia cepacia et d’autres pseudomonades.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Milieu pour Burkholderia cepacia
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour milieu de 13.7 L
Pour usage diagnostique in vitro.