Learn More
Thermo Scientific™ Base de gélose pour Clostridium perfringens sur membrane (m-CP) (déshydratée)
Code produit 10016402
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Base de gélose pour Clostridium perfringens sur membrane (m-CP)
Forme:
Poudre
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Forme Quantité Conditionnement
10016402 Base de gélose pour Clostridium perfringens sur membrane (m-CP) Poudre 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10016402 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0992B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.00€
    197.00€ / 500g
    Économisez 74.00€
    27% de réduction
 Article restreint
En stock
Milieu sélectif et chromogène pour l’isolation rapide et l’identification de Clostridium perfringens présumées dans des échantillons d’eau
Lorsqu’elle est utilisée avec un supplément sélectif m-CP, la base de gélose sélective et chromogène pour Clostridium perfringens sur membrane (m-CP) (déshydratée) Thermo Scientific™ Oxoid™ permet l’isolation rapide et l’identification sur base présomptive des Clostridium perfringens dans des échantillons d’eau. Le milieu a d’abord été décrit par Bisson et Cabelli1 dans le cadre de la quantification rapide de Clostridium perfringens à partir d’échantillons d’eau.
L’absence d’activité de la b-D-glucosidase, de fermentation du saccharose et de production de phosphatase acide permettent de différencier les colonies présumées de Clostridium perfringens des autres espèces de Clostridium spp présentes dans le milieu.
La base de gélose pour Clostridium Perfringens sur membrane (m-CP) est utilisée pour l’isolation rapide et l’identification de Clostridium perfringens présumées dans des échantillons d’eau.
  • Milieu sélectif : La D-cyclosérine, la polymyxine B et l’incubation recommandée à 44 °C permettent d’inhiber la croissance des agents de contamination microbiens tels que les organismes à gram négatif et les staphylocoques
  • Chromogène : Les Clostridium perfringens forment des colonies jaunes et opaques caractéristiques quand la plupart des autres Clostridium apparaissent sous la forme de colonies violettes ou bleues/vertes.
  • Recommandé par la directive 98/83/CE du Conseil européen relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine2.
  • Comparativement à la méthode Bonde pour tube1, cette base de gélose a montré une meilleure récupération des Clostridium perfringens dans les échantillons d’eau et d’eaux usées.
Dans le milieu m-CP, l’absence d’activité de la b-D-glucosidase (une enzyme impliquée dans la fermentation du cellobiose), la fermentation du saccharose et la production de phosphatase acide sont utilisées pour différencier les colonies présumées de Clostridium perfringens des autres espèces de Clostridium.
L’absence d’activité de la b-D glucosidase signifie que le Clostridium perfringens ne clive pas le chromogène ni l’indoxyl b-D glucoside dans le milieu. De plus, lorsque les organismes fermentent le saccharose dans le milieu, ce qui réduit le pH, le violet de bromocrésol passe du violet au jaune. Cela donne lieu à la formation de colonies de Clostridium perfringens jaunes et opaques caractéristiques.
La plupart des autres espèces de Clostridium apparaîtront, en l’absence de fermentation du saccharose, sous la forme de colonies violettes ou, lorsque l’organisme est en train de cliver le glucoside de b-D-glucoside et de fermenter le saccharose, sous la forme de colonies bleues/vertes.
Il est également possible d’analyser l’activité de la phosphatase acide dans les colonies présumées positives de Clostridium perfringens en exposition ces dernières à la vapeur d’hydroxyde d’ammonium pendant 20 à 30 secondes. Les colonies de Clostridium perfringens deviennent roses ou rouges lorsque le diphosphate de phénolphtaléine est clivé par la phosphatase acide. Aucun changement de couleur ne sera observé avec les colonies d’organismes ne contenant pas de phosphatase acide. Il est important que ce test soit effectué car il existe un très petit nombre d’espèces de Clostridium non perfringens capables de produire des colonies jaunes. Cependant, ces colonies restent jaunes après exposition à l’hydroxyde d’ammonium car elles sont négatives à la phosphatase acide. 
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Base de gélose pour Clostridium perfringens sur membrane (m-CP)
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour milieu de 7,0 L
Pour un usage en laboratoire uniquement.