Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon MRS (déshydraté)
Code produit. 10249582
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 10249582
Marque: Thermo Scientific™ CM0359B
Isolez et dénombrez les bactéries d’acide lactique issues de denrées alimentaires avec ce milieu non sélectif.
Isolez et dénombrez les bactéries d’acide lactique issues des denrées alimentaires grâce à la gélose MRS (déshydratée) (DeMan, Rogosa et Sharpe) Thermo Scientific™ Oxoid™. Ce milieu non sélectif est conçu pour prendre en charge la croissance abondante des bactéries d’acide lactique.
Utilisez la gélose MRS pour dénombrer et isoler les bactéries d’acide lactique mésophiles issues d’échantillons alimentaires. Le bouillon MRS peut également être utilisé pour effectuer des tests lors de l’identification de lactobacilles, comme des tests de dépendance à la température, de croissance dans 4 % de NaCl, la croissance dans 0,4 % de détergent Teepol, etc., conformément à la recommandation de Sharpe, Fryer et Smith1.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Référence industrielle : AFNOR, IDF, NMKL.
Description Bouillon MRS
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Quantité 500 g
Rendement Pour 9,6 L de milieu