Learn More
Thermo Scientific™ Supplément sélectif pour MRSV Oxoid™
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
Description
Le supplément sélectif MRSV Oxoid est utilisé pour l’isolement de la Brochothrix therosphacta à partir d’échantillons alimentaires environnementaux.
- Ajouter à la base de milieu MSRV, réf. CM0910B et gélose en fer lysine, modifiée (MLIA), réf. CM0886B
- Chaque flacon contient 500 ml de milieu
Spécification
Spécification
| Description | Supplément sélectif pour MSRV |
| Forme | Lyophilisation |
| Type de produit | Supplément sélectif |
| Quantité | 10/boîte |
| Rendement | Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu |