Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon nutritif nº 2 (déshydraté)
Code produit. 10259632
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 10259632
Marque: Thermo Scientific™ CM0067B
Cultivez des pathogènes exigeants et d’autres micro-organismes grâce à ce milieu nutritif.
Cultivez des pathogènes exigeants et d’autres micro-organismes avec le bouillon nutritif Thermo Scientific™ Oxoid™ nº2 (déshydraté). Ce milieu est comparable à un bouillon de viande et est plus riche en nutriments que le bouillon nutritif (CM0001). Il permet une bonne croissance à partir de petits inocula et est recommandé pour les tests de stérilité pour les organismes aérobies. Il est conforme aux recommandations de la Pharmacopée britannique1 pour la composition d’un milieu de test de stérilité pour des aérobies.
Ce milieu non sélectif contient des extraits de bœuf combinés à de la peptone, Lab-Lembo et du chlorure de sodium afin de fournir les composés d’azote, le carbone, les vitamines et certains des ingrédients à l’état de trace nécessaires à la croissance des bactéries.
Le milieu est parfaitement adapté à la sous-culture, notamment comme milieu de croissance secondaire pour les staphylococci qui doivent être testés en termes de production de coagulase. Le bouillon de nutriants n° 2 fabriqué à partir d’un double dosage correspond au milieu recommandé par la British Standards Institution2 pour la détermination du coefficient de désinfectants de Rideal-Walker.
Le bouillon de nutriants n° 2 est le milieu de base pour le bouillon d’enrichissement de campylobactéries de Preston3,4.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Référence industrielle : NMKL.
Description Bouillon nutritif n° 2
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Quantité 500 g
Rendement Pour 20,0 L de milieu
Pour un usage en laboratoire uniquement