Learn More
Thermo Scientific™ Gélatine nutritive (déshydratée)
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Description
La gélatine nutritive (déshydratée) Thermo Scientific™ Oxoid™ permet d’identifier les micro-organismes par leur pouvoir protéolytique. Certaines entérobactéries telles que les Proteus et les Serratia peuvent produire une enzyme protéolytique capable de liquéfier la gélatine. Par conséquent, la gélatine nutritive est utilisée pour l’identification des micro-organismes par leur pouvoir protéolytique.
La gélose de nutriants permet d’identifier les microorganismes capables de liquéfier la gélose grâce au dénombrement sur plaque à 20°C.
Spécification
Spécification
| Description | Gélatine nutritive (CM135a) |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
| Quantité | 500 g |
| Rendement | Pour milieu de 3,9 L |
Pour un usage en laboratoire uniquement