Learn More
Thermo Scientific™ Base de gélose de sélection de la résistance à l’oxacilline
Code produit. 10301593
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 10301593
Marque: Thermo Scientific™ CM1008B
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Milieu sélectif pour la sélection directe des Staphylococcus aureus résistants à la méticilline à partir d’échantillons d’écouvillons.
Lorsqu’elle est utilisée avec un supplément sélectif ORSAB (SR0195), la base de gélose de sélection de la résistance à l’oxacilline Thermo Scientific™ Oxoid™ permet la sélection directe de Staphylococcus aureus résistants à la méticilline (SARM) à partir d’échantillons d’écouvillons de routine.
La base de gélose de sélection de la résistance à l’oxacilline est formulée à partir de la gélose traditionnelle au sel et au mannitol (CM0085) couplée à une réduction de la concentration en sel de 75 g/l (7,5 %) à 55 g/l (5,5 %). Cette concentration en sel moins élevée est suffisante pour inhiber la croissance de la majorité des bactéries autres que les staphylocoques tout en favorisant la croissance d’un faible nombre de SARM.
La gélose de sélection de la résistance à l’oxacilline est un milieu permettant la sélection directe des Staphylococcus aureus résistants à la méticilline (SARM) à partir d’échantillons d’écouvillons de routine. La sélection des patients et du personnel pour la détection précoce de la colonisation par SARM est essentiel si l’on doit prévenir toute épidémie.
  • Milieu sélectif : L’oxacilline, la polymyxine B et la concentration élevée en sel rendent le milieu sélectif aux Staphylococcus aureus résistants à la méticilline (SARM).
  • Identification facile : les colonies de SARM sont de couleur bleu vif et sont, par conséquent, faciles à identifier sur un fond incolore. Cela permet d’identifier facilement l’organisme en cultures mixtes.
La base de gélose de sélection de la résistance à l’oxacilline est un milieu nutritif et sélectif contenant de la peptone pour la croissance, une concentration élevée de sel et en chlorure de lithium de façon à inhiber la croissance des germes non staphylocoques, ainsi que du mannitol et du bleu d’aniline pour la détection de la fermentation du mannitol.
Les antibiotiques contenus dans le supplément sélectif ORSAB (SR0195) sont l’oxacilline à 2 mg/l pour inhiber les Staphylococcus aureus sensibles à la méticilline (MSSA) et la polymyxine B pour inhiber la croissance d’autres germes capables de se développer dans des milieux hypersalés comme, par exemple, les espèces de Proteus.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Description Base pour gélose de détection de résistance à l’oxacilline
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour milieu de 4,8 L
Pour un usage en laboratoire uniquement
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.