Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité aux antimicrobiens Oxoid™ Acide oxolinique
Code produit. 11913012
Click to view available options
Concentration:
2 μg
Conditionnement:
250 pièces
Code produit. 11913012
Marque: Thermo Scientific™ CT0181B
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Déterminez la sensibilité des micro-organismes à l’aide des méthodes AST manuelles et d’une gamme complète de disques pour tests de sensibilité aux antimicrobiens, faciles à utiliser et de grande qualité.
Déterminez manuellement la sensibilité des micro-organismes aux antibiotiques à l’aide des disques fiables et faciles à utiliser Thermo Scientific™ Oxoid™ Acide oxolinique,
Les cartouches à ressorts incassables, le marquage facile à lire et les indicateurs de fin de cartouche en simplifient l’utilisation.
La diffusion en disques non seulement classe les organismes en catégories (résistant, intermédiaire, sensible) en fonction des résultats quantitatifs, mais fournit également une indication visuelle des éléments suivants :
  • Niveau d’inoculum
  • Présence de contamination
  • Présence de mutants résistants
  • Activité bêta-lactamase
  • Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Chaque cartouche est scellée individuellement avec un sachet desséchant afin de maintenir un niveau d’humidité de <2 %, ce qui garantit une stabilité à long terme.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants , semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic afin d’offrir une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Agents antimicrobiens Acide oxolinique
Concentration 2 μg
Description Disques antibiotique Oxoid Acide oxolinique
Code de l’antibiotique OA
Type de produit Disques de sensibilité aux antimicrobiens
Type de test Sensibilité aux antimicrobiens
Nb par paquet 5 cartouches /bte.
Type d’emballage 50 disques/cartouche
Quantité 50 disques / cartouche