Learn More
Thermo Scientific™ Supplément sélectif B OPSP pour Perfringens Oxoid™
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
Description
Le supplément sélectif B pour Perfringens OPSP Oxoid est destiné à l’isolement sélectif de Clostridium perfringens à partir de la nourriture.
- Ajouter à la base de gélose pour Perfringens, OPSP, référence CM0543B
- Pour 500 ml de milieu
Spécification
Spécification
| Description | Supplément B pour Perfringens OPSP |
| Forme | Lyophilisation |
| Type de produit | Supplément sélectif |
| Quantité | 10/boîte |
| Rendement | Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu |
| Espèces | Perfringens |